Documenti fondamentali
Z327743
BRAND® volumetric pipette, PP, high clarity
capacity 25 mL , 0.05 mL accuracy
About This Item
Codice UNSPSC:
41121500
NACRES:
NB.01
Materiali
polypropylene
Caratteristiche
Calibrated to deliver (TD, Ex)
Calibrated to deliver
Confezionamento
pack of 6 ea
Produttore/marchio commerciale
BRAND 30015
Altezza
±450 mm
Capacità
25 mL , 0.05 mL accuracy
Colore
blue
Descrizione generale
Resistant to breakage. Ideal for applications where glass pipettes cannot be used, e.g. in fluoro and silicate chemistry. Exposure to temperatures up to 60°C will not cause permanent exceeding of error limits. Cleaning temperatures below 60°C is recommended to preserve marks and inscriptions
Altre note
BR30015 (India)
Note legali
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Lot/Batch Number
Ci dispiace, ma al momento non ci sono COA disponibili online per questo prodotto.
Visita l’Archivio dei documenti
Protocolli
This page contains detailed information on working with and handling pipettes and pipetting aids.