Z326801
BRAND® BLAUBRAND® ETERNA volumetric flask
volume 500 mL, accuracy: 0.25 mL
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
borosilicate glass
Giunto
joint ST/NS neck19/26
Descrizione
calibrated to contain (TC, EX)
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
class A DE-M, DIN EN ISO 1042. Calibrated to contain (TC, In).
closure type PP Stopper
Confezionamento
pack of 2
Produttore/marchio commerciale
BRAND
Campo di misura del volume
500 mL, accuracy: 0.25 mL
Capacità
500 mL
Descrizione generale
All BLAUBRAND® volumetric flasks are supplied with a batch number and an accompanying batch certificate in the original packaging.
Altre note
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
I clienti hanno visto anche
Protocolli
This page contains detailed information on working with volumetric flasks and how to prepare a standard solution with a volumetric flask.