Documenti fondamentali
Z326240
BRAND® BLAUBRAND® volumetric flask
volume 500 mL, accuracy: 0.25 mL
About This Item
Codice UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
Materiali
borosilicate glass
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
cap: no
class A DE-M. DIN EN ISO 1042. Calibrated to contain (TC, IN).
Confezionamento
pack of 2
Produttore/marchio commerciale
BRAND
Campo di misura del volume
500 mL, accuracy: 0.25 mL
Capacità
500 mL
Descrizione generale
Volumetric flasks, beaded rim. DIN EN ISO 1042, class A, conformity certified. Made from Boro 3.3, calibrated to contain (TC, IN). Marks and inscriptions in high contast blue enamel.
All BLAUBRAND® volumetric flasks are supplied with a batch number and an accompanying batch certificate in the original packaging.
Altre note
BR37052 (India)
Note legali
BLAUBRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Lot/Batch Number
Ci dispiace, ma al momento non ci sono COA disponibili online per questo prodotto.
Visita l’Archivio dei documenti
Protocolli
This page contains detailed information on working with volumetric flasks and how to prepare a standard solution with a volumetric flask.