Z326178
BRAND® BLAUBRAND® volumetric flask
volume 10 mL, accuracy: 0.04 mL
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
borosilicate glass
wide-neck
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
cap: no
class A DE-M. DIN EN ISO 1042. Calibrated to contain (TC, IN).
Confezionamento
pack of 2
Produttore/marchio commerciale
BRAND
Campo di misura del volume
10 mL, accuracy: 0.04 mL
Capacità
10 mL
Descrizione generale
All BLAUBRAND® volumetric flasks are supplied with a batch number and an accompanying batch certificate in the original packaging.
Altre note
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
I clienti hanno visto anche
Protocolli
This page contains detailed information on working with volumetric flasks and how to prepare a standard solution with a volumetric flask.