Z325333
BRAND® BLAUBRAND® bulb pipette, calibrated to deliver (TD, EX)
capacity 10 mL, two marks
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
AR-Glas®
Descrizione
partial delivery
Caratteristiche
class AS
Confezionamento
pack of 6 ea
Produttore/marchio commerciale
BRAND 29732
Campo di misura del volume
10 mL, accuracy: 0.02 mL
Capacità
10 mL
Descrizione generale
According to DIN EN ISO 648.
Altre note
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Protocolli
This page contains detailed information on working with and handling pipettes and pipetting aids.