Documenti fondamentali
Z325066
BRAND® BLAUBRAND® bulb pipette, calibrated to deliver (TD, EX)
capacity 25 mL, one mark
About This Item
Codice UNSPSC:
41121500
NACRES:
NB.01
Materiali
AR-Glas®
Descrizione
total delivery Ex + 15 sec waiting time
Caratteristiche
class AS
Confezionamento
pack of 6 ea
Produttore/marchio commerciale
BRAND 29715
Capacità
25 mL
Descrizione generale
All BLAUBRAND bulb pipettes are supplied with a batch number and an accompanying batch certificate in the original packaging.
According to DIN EN ISO 648.
Altre note
BR29715 (India)
Note legali
AR-Glas is a registered trademark of Schott AG
BLAUBRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Lot/Batch Number
Ci dispiace, ma al momento non ci sono COA disponibili online per questo prodotto.
Visita l’Archivio dei documenti
Protocolli
This page contains detailed information on working with and handling pipettes and pipetting aids.