Y4625
Yeast Brewers
Debittered, BioReagent, suitable for insect cell culture
Sinonimo/i:
Yeast, brewers, Brewers yeast
About This Item
Prodotti consigliati
Nome Commerciale
BioReagent
Stato
powder
tecniche
cell culture | insect: suitable
Solubilità
0.1 M sodium bicarbonate: 200 mg/mL, turbid
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
OC(=O)CC1c2c3c(ccc2c4c1cccc4)cccc3
InChI
1S/C19H14O2/c20-18(21)11-17-15-8-4-3-7-14(15)16-10-9-12-5-1-2-6-13(12)19(16)17/h1-10,17H,11H2,(H,20,21)
GQNBDGXKDJSVGQ-UHFFFAOYSA-N
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?