Y0396
Anti-YB-1 (C-terminal) antibody produced in rabbit
~1.0 mg/mL, affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Anti-BP-8, Anti-CSDA2, Anti-CSDB, Anti-DBPB, Anti-MDR-NF1, Anti-NSEP1, Anti-Y BOX binding protein, Anti-YBOX1
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen ~50 kDa
Reattività contro le specie
rat, human, mouse
Concentrazione
~1.0 mg/mL
tecniche
immunoprecipitation (IP): 5-10 μg using HEK-293T cell lysates
indirect immunofluorescence: 2-5 μg/mL using paraformaldehyde-fixed NIH-3T3 cells
western blot: 0.5-1 μg/mL using PC12 cell lysates
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... YBX1(4904)
mouse ... Ybx1(22608)
rat ... Ybx1(500538)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
- immunoblotting
- immunoprecipitation
- immunofluorescence
- double-immunostaining
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)