WH0064324M5
Monoclonal Anti-NSD1 antibody produced in mouse
clone 1C12, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Anti-ARA267, Anti-DKFZp666C163, Anti-FLJ22263, Anti-SOTOS, Anti-STO, Anti-nuclear receptor binding SET domain protein 1
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
1C12, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
human
tecniche
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG2bκ
N° accesso Genebanck
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... NSD1(64324)
Descrizione generale
Immunogeno
Sequence
DQTCELPRRNCLLPFSNPVNLDAPEDKDSPFGNGQSNFSEPLNGCTMQLSTVSGTSQNAYGQDSPSCYIPLRRLQDLASMINVEYLNGSADGSESFQDPEKSDSRAQT
Stato fisico
Note legali
Esclusione di responsabilità
nwg
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)