WH0050509M1
Monoclonal Anti-COL5A3 antibody produced in mouse
clone 4B8, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Anti-collagen, type V, alpha 3
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
4B8, monoclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
human
tecniche
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG2bκ
N° accesso Genebanck
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... COL5A3(50509)
Categorie correlate
Descrizione generale
Immunogeno
Sequence
EMVTLVADCEAQPPVLGHGPRFISIAGLTVLGTQDLGEKTFEGDIQELLISPDPQAAFQACERYLPDCDNLAPAATVAPQGEPETPRP