Merck
Tutte le immagini(5)
Documenti fondamentali
WH0023421M1
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-ITGB3BP antibody produced in mouse
clone 3F6, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Anti-HSU37139, Anti-NRIF3, Anti-TAP20, Anti-integrin beta 3 binding protein (beta3-endonexin)
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
3F6, monoclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
human
tecniche
indirect ELISA: suitable
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG2aκ
N° accesso Genebanck
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... ITGB3BP(23421)
Immunogeno
ITGB3BP (AAH14385, 1 a.a. ~ 100 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
MSLFASPTSSEEQKHRNGLSNEKRKKLNHPSLTESKESTTKDNDEFMMLLSKVEKLSEEIMEIMQNLSSIQALEGSRELENLIGISCASHFLKREMQKTK
Stato fisico
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Note legali
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services