WH0011044M1
Monoclonal Anti-POLS antibody produced in mouse
clone 2F8, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Anti-LAK1, Anti-POLK, Anti-TRF4, Anti-TRF41, Anti-polymerase (DNA directed) sigma
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
2F8, monoclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
human
tecniche
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG2bκ
N° accesso Genebanck
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... POLS(11044)
Descrizione generale
Immunogeno
Sequence
SPCPEEAAMRREVVKRIETVVKDLWPTADVQIFGSFSTGLYLPTSDIDLVVFGKWERPPLQLLEQALRKHNVAEPCSIKVLDKATVPIIKLTDQETEVKVDISFNMETG