WH0010120M5
Monoclonal Anti-ACTR1B antibody produced in mouse
clone 4E10, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Anti-ARP1 actin-related protein 1 homolog B, centractin beta (yeast), Anti-ARP1B, Anti-CTRN2
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
4E10, monoclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
human
tecniche
immunofluorescence: suitable
indirect ELISA: suitable
Isotipo
IgG2aκ
N° accesso Genebanck
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... ACTR1B(10120)
Descrizione generale
Immunogeno
Sequence
SRYLRLLLRKEGVDFHTSAEFEVVRTIKERACYLSINPQKDEALETEKVQYTLPDGSTLDVGPARFRAPELLFQPDLVGDESEGLHEVVAFAIHK*