WH0007867M1
Monoclonal Anti-MAPKAPK3 antibody produced in mouse
clone 3F4, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Anti-3PK, Anti-MAPKAP3, Anti-mitogen-activated protein kinase-activated protein kinase 3
About This Item
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
3F4, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
mouse
tecniche
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG2aκ
N° accesso Genebanck
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... MAPKAPK3(7867)
Descrizione generale
Immunogeno
Sequence
EVSEDAKQLIRLLLKTDPTERLTITQFMNHPWINQSMVVPQTPLHTARVLQEDKDHWDEVKEEMTSALATMRVDYDQVKIKDLKTSNNRLLNKRRKKQAGSSSASQGCNNQ
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)