WH0007431M1
Monoclonal Anti-VIM antibody produced in mouse
clone 3E9, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Anti-FLJ36605, Anti-vimentin
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
3E9, monoclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
human
tecniche
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect ELISA: suitable
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG2aκ
N° accesso Genebanck
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... VIM(7431)
Descrizione generale
Immunogeno
Sequence
GSALRPSTSRSLYASSPGGVYATRSSAVRLRSSVPGVRLLQDSVDFSLADAINTEFKNTRTNEKVELQELNDRFANYIDKVRFLEQQNKILLAELEQLKG
Stato fisico
Note legali
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Raccomandato