WH0007158M1
Monoclonal Anti-TP53BP1 antibody produced in mouse
clone 1B9, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Anti-53BP1, Anti-p202, Anti-tumor protein p53 binding protein, 1
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
1B9, monoclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
human
tecniche
indirect ELISA: suitable
Isotipo
IgG1κ
N° accesso Genebanck
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... TP53BP1(7158)
Immunogeno
Sequence
LEIPPFNKQYTESQLRAGAGYILEDFNEAQCNTAYQCLLIADQHCRTRKYFLCLASGIPCVSHVWVHDSCHANQLQNYRNYLLPAGYSLEEQRILDWQPRENPFQNLKV