WH0005063M8
Monoclonal Anti-PAK3 antibody produced in mouse
clone 3A12, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Anti-CDKN1A, Anti-MRX30, Anti-MRX47, Anti-OPHN3, Anti-PAK3beta, Anti-bPAK, Anti-hPAK3, Anti-p21 (CDKN1A)-activated kinase 3
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
3A12, monoclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
mouse
tecniche
indirect ELISA: suitable
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG2aκ
N° accesso Genebanck
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... PAK3(5063)
Descrizione generale
Immunogeno
Sequence
MSDGLDNEEKPPAPPLRMNSNNRDSSALNHSSKPLPMAPEEKNKKARLRSIFPGGGDKTNKKKEKERPEISLPSDFEHTIHVGFDAVTGE