WH0003315M4
Monoclonal Anti-HSPB1 antibody produced in mouse
clone 3G3, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Anti-CMT2F, Anti-DKFZp586P1322, Anti-HS.76067, Anti-HSP27, Anti-HSP28, Anti-Hsp25, Anti-heat shock 27kDa protein 1
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
3G3, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
human
tecniche
immunofluorescence: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect ELISA: suitable
proximity ligation assay: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG2aκ
N° accesso Genebanck
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... HSPB1(3315)
Categorie correlate
Descrizione generale
Immunogeno
Sequence
RVSLDVNHFAPDELTVKTKDGVVEITGKHEERQDEHGYISRCFTRKYTLPPGVDPTQVSSSLSPEGTLTVEAPMPKLATQSNEITIPVTFESRAQLGGPEAAKSDETAAK
Stato fisico
Note legali
Esclusione di responsabilità
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
WH0003315M4-100UG | 4061831633443 |