WH0003131M1
Monoclonal Anti-HLF antibody produced in mouse
clone 1F12-1C4, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Anti-hepatic leukemia factor
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
1F12-1C4, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
human
tecniche
immunofluorescence: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG2bκ
N° accesso Genebanck
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... HLF(3131)
Descrizione generale
Immunogeno
Sequence
MEKMSRPLPLNPTFIPPPYGVLRSLLENPLKLPLHHEDAFSKDKDKEKKLDDESNSPTVPQSAFLGPTLWDKTLPYDGDTFQLEYMDLEEFLSENGIPPSPSQHDHSPHPPGLQPASSAAPSVMDLSSRASAPLHPGIPSPNCMQSPIRPGQLLPANRNTPSPIDPDTIQVPVGYEPDPADLALSSIPGQEMFDPRKRKFSEEELKPQPMIKKARKVFIPDDLKDDKYWARRRKNNMAAKRSRDARRLKENQIAIRASFLEKENSALRQEVADLRKELGKCKNILAKYEARHGPL
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
WH0003131M1-100UG | 4061829598013 |