WH0000516M1
Monoclonal Anti-ATP5G1 antibody produced in mouse
clone 1A12, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Anti-ATP synthase, H+ transporting, mitochondrial F0 complex, subunit C1 (subunit 9), Anti-ATP5A, Anti-ATP5G
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
1A12, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
human
tecniche
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG1κ
N° accesso Genebanck
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... ATP5G1(516)
Categorie correlate
Descrizione generale
Immunogeno
Sequence
TRGLIRPVSASFLSSPVNSSKQPSYSNFPLQVARREFQTSVVSRDIDTAAKFIGAGAATVGVAGSGAGIGTVFGSLIIGYARNPSLKQQLFSYAILGFALSEAMGLFCLMVAFLILFAM
Azioni biochim/fisiol
Caratteristiche e vantaggi
Stato fisico
Note legali
Esclusione di responsabilità
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)