WH0000343M1
Monoclonal Anti-AQP8 antibody produced in mouse
clone 1A1, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Anti-aquaporin 8
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
1A1, monoclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
human, mouse, rat
tecniche
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG2aκ
N° accesso Genebanck
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... AQP8(343)
Categorie correlate
Descrizione generale
Immunogeno
Sequence
MCEPEFGNDKAREPSVGGRWRVSWYERFVQPCLVELLGSALFIFIGCLSVIENGTDTGLLQPALAHGLALGLVIATLGNISGGHFNPAVSLAAMLIGGLNLVMLLPYWVSQLLGGMLGAALAKAVSPEERFWNASGAAFVTVQEQGQVAGALVAEIILTTLLALAVCMGAINEKTKGPLAPFSIGFAVTVDILAGGPVSGGCMNPARAFGPAVVANHWNFHWIYWLGPLLAGLLVGLLIRCFIGDGKTRLILKAR