V9134
Monoclonal Anti-Vascular Endothelial Growth Factor Receptor-2 antibody produced in mouse
clone KDR-1, ascites fluid
Sinonimo/i:
Anti-KDR, Anti-VEGF R-2
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
ascites fluid
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
KDR-1, monoclonal
contiene
15 mM sodium azide
Reattività contro le specie
human
tecniche
immunohistochemistry (frozen sections): 1:800 using human placenta
indirect ELISA: suitable
Isotipo
IgG1
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... KDR(3791)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
- immunohistochemistry
- histology
- immunostaining
- enzyme linked immunosorbent assay (ELISA)
Azioni biochim/fisiol
Esclusione di responsabilità
WGK 1