V6627
Anti-Vascular Endothelial Growth Factor antibody produced in goat
IgG fraction of antiserum, lyophilized powder
Sinonimo/i:
Anti-VEGF
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
goat
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
IgG fraction of antiserum
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forma fisica
lyophilized powder
Reattività contro le specie
human
tecniche
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 5-15 μg/mL
neutralization: suitable
western blot: 1-2 μg/mL
N° accesso UniProt
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... VEGFA(7422)
Specificità
Immunogeno
Stato fisico
Nota sulla preparazione
Esclusione di responsabilità
WGK 3