U8881
UCL 1684 ditrifluoroacetate hydrate
Sinonimo/i:
6,12,19,20,25,26-hexahydro- 5,27:13,18:21,24-Trietheno-11,7-metheno-7H-dibenzo[b,m][1,5,12,16]tetraazacyclotricosine-5,13-diium ditrifluoroacetate hydrate
About This Item
Prodotti consigliati
Colore
white to off-white
Livello qualitativo
Solubilità
DMSO: 10 mg/mL
Stringa SMILE
[H]O[H].FC(F)(C(O)=O)F.FC(F)(C(O)=O)F.C12=CC=CC=C1C(NCC3=CC=C(CNC4=CC=[N+](C5)C6=C4C=CC=C6)C=C3)=CC=[N+]2CC7=CC=CC5=C7
InChI
1S/C34H28N4.2C3H3F3O2.H2O/c1-3-10-33-29(8-1)31-16-18-37(33)23-27-6-5-7-28(20-27)24-38-19-17-32(30-9-2-4-11-34(30)38)36-22-26-14-12-25(13-15-26)21-35-31;2*4-3(5,6)1-2(7)8;/h1-20H,21-24H2;2*1H2,(H,7,8);1H2/b35-31+,36-32+;;;
YROHEYZVNZITJN-DDVHGCDCSA-N
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Caratteristiche e vantaggi
Nota sulla preparazione
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?