U109
R(+)-UH-301 hydrochloride
solid
Sinonimo/i:
R(+)-5-Fluoro-8-Hydroxy-DPAT hydrochloride, R(+)-5-Fluoro-8-hydroxy-2-dipropylamino-1,2,3,4-tetrahydronaphthalene hydrochloride
About This Item
Prodotti consigliati
Stato
solid
Attività ottica
[α]25/D +81.4°, c = 0.30 in methanol(lit.)
Colore
white
Solubilità
H2O: slightly soluble
ethanol: soluble
Stringa SMILE
Cl[H].CCCN(CCC)[C@@H]1CCc2c(F)ccc(O)c2C1
InChI
1S/C16H24FNO.ClH/c1-3-9-18(10-4-2)12-5-6-13-14(11-12)16(19)8-7-15(13)17;/h7-8,12,19H,3-6,9-11H2,1-2H3;1H/t12-;/m1./s1
FKUVCCNCUAFKAH-UTONKHPSSA-N
Informazioni sul gene
human ... HTR1A(3350)
Azioni biochim/fisiol
Avvertenza
Nota sulla preparazione
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)