T6442
Anti-TRPC6 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, lyophilized powder
Sinonimo/i:
Anti-Transient receptor potential cation channel, subfamily C, member 6
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forma fisica
lyophilized powder
Reattività contro le specie
mouse, rat
tecniche
immunohistochemistry: suitable using mouse brain sections
western blot: 1:200-1:400 using rat brain or lung lysates
N° accesso UniProt
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... TRPC6(7225)
mouse ... Trpc6(22068)
rat ... Trpc6(89823)
Immunogeno
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
WGK 2