T5905
L-Thyronine
≥98.0% (TLC)
Sinonimo/i:
3-(p-[p-Hydroxyphenoxy]phenyl)-L-alanine
About This Item
Prodotti consigliati
product name
L-Thyronine,
Saggio
≥98.0% (TLC)
Livello qualitativo
Forma fisica
powder
Stringa SMILE
N[C@@H](Cc1ccc(Oc2ccc(O)cc2)cc1)C(O)=O
InChI
1S/C15H15NO4/c16-14(15(18)19)9-10-1-5-12(6-2-10)20-13-7-3-11(17)4-8-13/h1-8,14,17H,9,16H2,(H,18,19)/t14-/m0/s1
KKCIOUWDFWQUBT-AWEZNQCLSA-N
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3