T2824
Monoclonal Anti-Tumor Necrosis Factor-α antibody produced in hamster
~2 mg/mL, clone TN3-19.12, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Anti-TNF-α
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
hamster
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
TN3-19.12, monoclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
rat, mouse
Confezionamento
antibody small pack of 25 μL
Concentrazione
~2 mg/mL
tecniche
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect ELISA: suitable
microarray: suitable
neutralization: suitable
western blot: 0.25-0.5 μg/mL using recombinant mouse TNF-α
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
mouse ... Tnf(21926)
rat ... Tnf(24835)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
- immunoblotting
- enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA)
- immunoprecipitation
- neutralization
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
WGK 3