T2780
Monoclonal Anti-Tropomyosin antibody produced in mouse
clone TM311, ascites fluid
Sinonimo/i:
Anti-Tropomyosin Antibody
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
ascites fluid
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
TM311, monoclonal
PM
antigen 36-39 kDa
contiene
15 mM sodium azide
Reattività contro le specie
pig, chicken, bovine, rabbit, mouse, hamster, rat, human
tecniche
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect ELISA: suitable
indirect immunofluorescence: 1:400 using chicken fibroblasts
microarray: suitable
western blot: suitable using human tissue and chicken gizzard extracts
Isotipo
IgG1
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
bovine ... TPM1(281544)
chicken ... TPM1(396366)
human ... TPM1(7168)
mouse ... Tpm1(22003)
rat ... Tpm1(24851)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
- in immunofluorescent labelling
- in immunohistochemistry
- in western blotting
- in immunoblotting