T2705
Topotecan hydrochloride hydrate
≥98% (HPLC and enzymatic), powder, topoisomerase I inhibitor
Sinonimo/i:
9-[(dimethylamino)methyl]-10-hydroxy-(20S)-camptothecin hydrochloride hydrate, NSC-609669 hydrochloride hydrate, SKF-104864A hydrochloride hydrate, hycamptamine hydrochloride hydrate
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
Topotecan hydrochloride hydrate, ≥98% (HPLC and enzymatic)
Livello qualitativo
Saggio
≥98% (HPLC and enzymatic)
Stato
powder
Condizioni di stoccaggio
desiccated
protect from light
Colore
yellow
Solubilità
DMSO: ≥20 mg/mL
Ideatore
GlaxoSmithKline
Temperatura di conservazione
−20°C
InChI
1S/C23H23N3O5/c1-4-23(30)16-8-18-20-12(9-26(18)21(28)15(16)11-31-22(23)29)7-13-14(10-25(2)3)19(27)6-5-17(13)24-20/h5-8,27,30H,4,9-11H2,1-3H3/t23-/m0/s1
UCFGDBYHRUNTLO-QHCPKHFHSA-N
Informazioni sul gene
human ... TOP1MT(116447)
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Caratteristiche e vantaggi
Nota sulla preparazione
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Muta. 1B - Repr. 2
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)