T2551
Monoclonal Anti-Tenascin antibody produced in mouse
clone BC-24, ascites fluid
Sinonimo/i:
Anti-Tenascin-N
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
ascites fluid
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
BC-24, monoclonal
contiene
15 mM sodium azide
Reattività contro le specie
human
tecniche
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:4,000 using protease-digested sections of adult human tissue.
immunohistochemistry (frozen sections): suitable
indirect ELISA: suitable
microarray: suitable
radioimmunoassay: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... TNN(63923)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol