T2027
Anti-Transferrin antibody produced in goat
whole antiserum
Sinonimo/i:
Anti-HEL-S-71p, Anti-PRO1557, Anti-PRO2086, Anti-TFQTL1
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
goat
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
whole antiserum
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
contiene
15 mM sodium azide
Reattività contro le specie
human
Confezionamento
antibody small pack of 25 μL
tecniche
indirect ELISA: 1:50,000
quantitative precipitin assay: 3.2-4.8 mg/mL
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... TF(7018)
Descrizione generale
Applicazioni
- in quantitative precipitin assay
- in enzyme linked immunosorbent assay (ELISA)
- in western blotting
- in immunoblotting
Azioni biochim/fisiol
Nota sulla preparazione
Esclusione di responsabilità
WGK 3