T1878
Trizma® Pre-Set crystals
Type 8.3-FT, pH 8.3, suitable for use with marine species
Sinonimo/i:
Tris crystals
About This Item
Codice UNSPSC:
12352104
NACRES:
NA.25
Prodotti consigliati
Tipo
Type 8.3-FT
Livello qualitativo
Stato
crystalline powder
pH
8.3
Solubilità
water: 0.66 g/mL, clear, colorless
Compatibilità
suitable for use with marine species
Applicazioni
Trizma® Pre-Set crystals is suitable for use with marine species.
Note legali
Trizma is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?