T1500
Testosterone
≥98%
Sinonimo/i:
17β-Hydroxy-3-oxo-4-androstene, 17β-Hydroxy-4-androsten-3-one, 4-Androsten-17β-ol-3-one, trans-Testosterone
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
synthetic (organic)
Livello qualitativo
Sterilità
non-sterile
Saggio
≥98%
Forma fisica
powder
Controllo stupefacenti
USDEA Schedule III; Home Office Schedule 4.2; regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
Solubilità
45% (w/v) aq 2-hydroxypropyl-β-cyclodextrin: soluble 18.2 mg/ml
absolute ethanol: soluble 0.5 mg/ml
chloroform: soluble 100 mg/mL, clear, colorless to very faintly yellow
H2O: insoluble
dioxane: soluble
methanol: soluble
methyl oleate: slightly soluble
vegetable oils: soluble
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
C[C@]12CC[C@H]3[C@@H](CCC4=CC(=O)CC[C@]34C)[C@@H]1CC[C@@H]2O
InChI
1S/C19H28O2/c1-18-9-7-13(20)11-12(18)3-4-14-15-5-6-17(21)19(15,2)10-8-16(14)18/h11,14-17,21H,3-10H2,1-2H3/t14-,15-,16-,17-,18-,19-/m0/s1
MUMGGOZAMZWBJJ-DYKIIFRCSA-N
Informazioni sul gene
human ... AR(367) , EBP(10682) , ESR1(2099) , PGR(5241) , SERPINA6(866) , SHBG(6462)
mouse ... Esr1(13982)
rat ... Ar(24208) , Esr1(24890) , Nr3c1(24413) , Nr3c2(25672) , Pgr(25154)
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Caratteristiche e vantaggi
Nota sulla preparazione
Prodotti correlati
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Carc. 2 - Repr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges