T1299
Anti-Tyrosine Hydroxylase Antibody
mouse monoclonal, TH-2
Sinonimo/i:
Anti-Tyrosine Hydroxylase, Mouse Anti-Tyrosine Hydroxylase, Tyrosine Hydroxylase Detection
About This Item
Prodotti consigliati
product name
Monoclonal Anti-Tyrosine Hydroxylase antibody produced in mouse, clone TH-2, ascites fluid
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
ascites fluid
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
TH-2, monoclonal
contiene
15 mM sodium azide
Reattività contro le specie
human, monkey, guinea pig, rat, sheep, bovine, rabbit
tecniche
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable using native or SDS-denatured TH.
western blot: 1:10,000 using extracts of cultured rat adrenal pheochromocytoma (PC12) cells.
Isotipo
IgG1
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
- western blotting
- indirect immunofluorescence
- immunostaining
- immunohistochemistry
- enzyme linked immunosorbent assay (ELISA)
- dot blot
- immunoprecipitation
Azioni biochim/fisiol
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Raccomandato
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3