T0202
Tocainide
≥98% (HPLC), solid
Sinonimo/i:
2-Amino-N-(2,6-dimethylphenyl)propanamide
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
solid
Condizioni di stoccaggio
desiccated
under inert gas
Colore
white
Solubilità
DMSO: >20 mg/mL
H2O: ≥5 mg/mL
Ideatore
AstraZeneca
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Cl[H].CC(N)C(=O)Nc1c(C)cccc1C
InChI
1S/C11H16N2O.ClH/c1-7-5-4-6-8(2)10(7)13-11(14)9(3)12;/h4-6,9H,12H2,1-3H3,(H,13,14);1H
AMZACPWEJDQXGW-UHFFFAOYSA-N
Informazioni sul gene
human ... SCN10A(6336) , SCN11A(11280) , SCN1A(6323) , SCN2A(6326) , SCN3A(6328) , SCN4A(6329) , SCN5A(6331) , SCN7A(6332) , SCN8A(6334) , SCN9A(6335)
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Caratteristiche e vantaggi
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
Articoli
Sigma-Aldrich offers many products related to sodium channels for your research needs.