Documenti fondamentali
SYNS371204
Synthware Glass syringe
borosilicate glass 3.3, capacity 10 mL
Sinonimo/i:
Synthware S371204, glass sample syringe
About This Item
Codice UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
Materiali
borosilicate glass 3.3
Confezionamento
pack of 5 ea
Produttore/marchio commerciale
Kemtech S371204
Capacità
10 mL
Descrizione generale
Glass Syringe (For Lab Use Only), Capacity: 10mL
Applicazioni
kemetch; synthware; SYRINGE
Caratteristiche e vantaggi
Organic Chemistry
Note legali
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)