SYNS371206
Synthware™ Glass syringe
borosilicate glass 3.3, capacity 30 mL
Sinonimo/i:
Synthware S371206, glass sample syringe
About This Item
Codice UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
Prodotti consigliati
Materiali
borosilicate glass 3.3
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Kemtech S371206
Capacità
30 mL
Descrizione generale
Glass Syringe (For Lab Use Only), Capacity: 30mL
Applicazioni
kemetch; synthware; SYRINGE
Caratteristiche e vantaggi
Organic Chemistry
Note legali
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
SYNS371206-1EA | 4065270932396 |