SYNP170004D
Synthware™ round bottom pressure vessel with protective coating
capacity 150 mL, O.D. × L 60 mm × 100 mm, bushing type, #25
Sinonimo/i:
Synthware P170004D, pressure tube
About This Item
Codice UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
Prodotti consigliati
Caratteristiche
bushing type #25
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Kemtech P170004D
D.E. × lungh.
60 mm × 100 mm
Capacità
150 mL
Descrizione generale
Pressure Vessel, Heavy Wall, Rb, 150mL, #25, 60X100mm, Protective Covering, Working Temp -40A°C To 80A°C,Includes Accessories: B100025 + R212EP
Applicazioni
kemetch; synthware; pressure vessel; cylindrical
Caratteristiche e vantaggi
Organic Chemistry
Note legali
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
SYNP170004D-1EA | 4065270932099 |