Z740741
Aldrich® Essentials boiling flask, flat-bottom, ST/NS 24/29
capacity 500 mL
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
borosilicate glass flask
flat bottom
single-neck
Confezionamento
pkg of 1 ea
Capacità
500 mL
Categorie correlate
Descrizione generale
Clear borosilicate glass, flat bottomed boiling flasks with top, outer ST ground joint neck. White marking spot and capacity.
Note legali
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)