SYNF580020
Synthware™ Schlenk tube with high vaccum valve
capacity 20 mL, valve L 0-4 mm, O.D. × L 22 mm × 110 mm
Sinonimo/i:
Synthware F580020, storage tube
About This Item
Codice UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
Prodotti consigliati
Materiali
clear glass
round bottom
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
neck thread Internal
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Kemtech F580020
D.E. × lungh.
22 mm × 110 mm
Capacità
20 mL
valve L
0-4 mm
Categorie correlate
Descrizione generale
Schlenk Tube, High Vac Valve, 20mL, Valve 0-4mm, 22X110mm
Applicazioni
kemetch; synthware; tube; storage tube; schlenk tube
Caratteristiche e vantaggi
Organic Chemistry
Note legali
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)