SYNF580820
Synthware™ Schlenk tube with high vaccum valve
capacity 20 mL, valve L 0-8 mm, O.D. × L 19 mm × 30 mm
Sinonimo/i:
Synthware F580820, Schlenk tube
About This Item
Codice UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
Prodotti consigliati
Materiali
clear glass
round bottom
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
neck thread Internal
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Kemtech F580820
D.E. × lungh.
19 mm × 30 mm
Capacità
20 mL
valve L
0-8 mm
Descrizione generale
Schlenk Tube, High Vac Valve, 20mL, Valve 0-8mm, 19X30mm
Applicazioni
kemetch; synthware; tube; storage tube; schlenk tube
Caratteristiche e vantaggi
Organic Chemistry
Note legali
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)