Documenti fondamentali
SYNF264525
Synthware Burets
class A, clear borosilicate glass 3.3, volume 25 mL
Sinonimo/i:
Synthware F264525, burette
About This Item
Codice UNSPSC:
41121808
NACRES:
NB.43
Materiali
clear borosilicate glass 3.3
Caratteristiche
class A
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Kemtech F264525
Volume
25 mL
Descrizione generale
Burets, Class A, Capacity: 25mL Clear Glass
Applicazioni
kemetch; synthware; buret; class a; clear
Caratteristiche e vantaggi
Organic Chemistry
Note legali
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)