Documenti fondamentali
SYNB135424
Synthware vacuum desiccator
includes a ceramic plate and lid with stopcock/port, ID 240mm
Sinonimo/i:
Synthware B135424, desiccator with Top Knob
About This Item
Codice UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Kemtech B135424
Diametro
240 mm
Descrizione generale
Vacuum Desiccator, ID 240mm, Includes Lid & Ceramic Plate includes Accessories: A682440G
Applicazioni
kemetch; synthware; vacuum desiccator; desiccator
Caratteristiche e vantaggi
Organic Chemistry
Note legali
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)