SYNB135430
Synthware™ vacuum desiccator
includes a ceramic plate and lid with stopcock/port, ID 300mm
Sinonimo/i:
Synthware B135430, desiccator with Top Knob
About This Item
Codice UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
Prodotti consigliati
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Kemtech B135430
Diametro
300 mm
Descrizione generale
Vacuum Desiccator, ID 300mm, Includes Lid & Ceramic Plate includes Accessories: A682440G
Applicazioni
kemetch; synthware; vacuum desiccator; desiccator
Caratteristiche e vantaggi
Organic Chemistry
Note legali
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
SYNB135430-1EA | 4065270931559 |