SRP6323
Pentraxin 3 human
recombinant, expressed in E. coli, ≥90% (SDS-PAGE)
Sinonimo/i:
PTX3, TNFAIP5, TSG-14
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
human
Ricombinante
expressed in E. coli
Saggio
≥90% (SDS-PAGE)
Stato
liquid
PM
44.4 kDa (401 aa, 18-381 aa + His Tag)
Confezionamento
pkg of 100 μg
Concentrazione
1 mg/mL
Impurezze
<1 EU/μg endotoxin (LAL test)
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−70°C
Informazioni sul gene
human ... PTX3(5806)
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)