SRP6291
IFN-ω human
recombinant, expressed in HEK 293 cells, ≥93% (SDS-PAGE)
Sinonimo/i:
IFI, IFNG
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
human
Ricombinante
expressed in HEK 293 cells
Saggio
≥93% (SDS-PAGE)
Forma fisica
lyophilized powder
PM
calculated mol wt 16.8 kDa (no tag)
observed mol wt 25.0 kDa (DTT-reduced. Protein migrates due to glycosylation. Gln 24 is the predicted N-terminus.)
Confezionamento
pkg of 10 μg
Impurezze
<1 EU/μg endotoxin (LAL test)
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
human ... IFN-gamma(3458)
Categorie correlate
Descrizione generale
Stato fisico
Ricostituzione
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3