SRP6241
VAP-1 human
recombinant, expressed in CHO cells, ≥95% (SDS-PAGE)
Sinonimo/i:
AOC3, Copper Amine Oxidase, HPAO, Membrane Primary Amine Oxidase, SSAO, Vascular Adhesion Protein-1
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
human
Ricombinante
expressed in CHO cells
Saggio
≥95% (SDS-PAGE)
Forma fisica
lyophilized powder
PM
~80 kDa
Confezionamento
pkg of 10 μg
pkg of 50 μg
Impurezze
<1 EU/μg endotoxin (LAL test)
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
human ... VAP1(8639)
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Ricostituzione
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1