SRP6124
SORD human
recombinant, expressed in E. coli, ≥90% (SDS-PAGE)
Sinonimo/i:
L-iditol 2-dehydrogenase, Sorbitol dehydrogenase
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
human
Ricombinante
expressed in E. coli
Saggio
≥90% (SDS-PAGE)
Forma fisica
liquid
PM
40.4 kDa (377 aa, 1-357 aa + NT His Tag)
Confezionamento
pkg of 100 μg
Condizioni di stoccaggio
avoid repeated freeze/thaw cycles
N° accesso NCBI
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−70°C
Informazioni sul gene
human ... SORD(6652)
Descrizione generale
Stato fisico
Nota sulla preparazione
Altre note
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3