SRP3135
p16-INK-4a TAT
recombinant, expressed in E. coli, lyophilized, ≥95% (SDS-PAGE), ≥95% (HPLC), suitable for mammalian cell culture
Sinonimo/i:
CDK4I, Cyclin-dependent kinase 4 inhibitor A, Cyclin-dependent kinase inhibitor 2A, Multiple tumor suppressor 1, p16-INK4, p16INK4A
About This Item
Prodotti consigliati
product name
p16-INK-4a TAT human, recombinant, expressed in E. coli, ≥95% (SDS-PAGE), ≥95% (HPLC), suitable for cell culture
Origine biologica
human
Ricombinante
expressed in E. coli
Saggio
≥95% (HPLC)
≥95% (SDS-PAGE)
Forma fisica
lyophilized
PM
18 kDa
Confezionamento
pkg of 25 μg
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Impurezze
<0.1 EU/μg endotoxin, tested
Colore
white to off-white
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
human ... CDKN2A(1029)
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
Sequenza
Stato fisico
Ricostituzione
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3